Stampa…

1,2-Dicloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3,4-Dichlorofluorobenzene

D3570-25G D3570-5G
TCIAD3570-25GEA 31 EUR
TCIAD3570-25G TCIAD3570-5G
1,2-Dicloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dicloro-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Peso molecolare: 164,99 g/mol
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: -1°C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00018119
CAS Number: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&vid=b111ccd032db9ef8eda04dbb7e2d31d4fe83a60f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR