Stampa…

4-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

A0951-25G A0951-5G
TCIAA0951-25GEA 104 EUR
TCIAA0951-25G TCIAA0951-5G
4-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007772
CAS Number: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c68d60bbd24758daa710fc1c28e531b1329e829a&vid=f4c9e37ce997a32721daf4e263fc4db8c88cb17f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 206.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR