Stampa…
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1913-25G A1913-250G
TCIAA1913-25GEA 96 EUR
TCIAA1913-25G TCIAA1913-250G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171.58 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 188°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007845
CAS Number: 89-54-3
EINECS: 201-916-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9c72938e30e79a1f2aa58be1bed1329b6d501d&vid=c79e26a13052aaa169e8127d834af945fcfcd7b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %