3-Amino-4-chlorobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 214…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007671 CAS Number: 2840-28-0 EINECS: 220-635-9 |
|
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 216.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |