Acido 4-Clorobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 123 °C Densità: 1,535 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 238 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002531 CAS Number: 74-11-3 EINECS: 200-805-9 Merck Index: 14,02125 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 235.0 to 245.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |