3-Chlorobenzoic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C0132-500G
C0132-25G
TCIAC0132-500GEA
245
EUR
TCIAC0132-500G
TCIAC0132-25G
3-Chlorobenzoic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlorobenzoic acid
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 122 °C Densità: 1,496 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002491 CAS Number: 535-80-8 EINECS: 208-618-4 Merck Index: 14,02123 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |