2,5-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
D0338-100G
D0338-25G
TCIAD0338-100GEA
73
EUR
TCIAD0338-100G
TCIAD0338-25G
2,5-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Peso molecolare: 191,01 g/mol Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 151…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002416 CAS Number: 50-79-3 EINECS: 200-065-7 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 152.0 to 156.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...