Stampa…
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D0337-25G D0337-500G
TCIAD0337-25GEA 16 EUR
TCIAD0337-25G TCIAD0337-500G
2,4-Dichlorobenzoic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002414
CAS Number: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6be4bb6227b29dda8ca7131b650a06e08608e198&vid=6fd01b79f122eaf777f1764799c2fa10e6be3b21&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency