Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C1548-25G C1548-5G
TCIAC1548-25GEA 83 EUR
TCIAC1548-25G TCIAC1548-5G
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,57 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016987
CAS Number: 939-80-0
EINECS: 213-364-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a58331d7aab78cbd86f674f89732482ac3609d5&vid=5af5e8438d7d2e8bcaa986c6dfc37cf23e4fbdcb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity