Stampa…

4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

A1928-1G A1928-5G
TCIAA1928-1GEA 20 EUR
TCIAA1928-1G TCIAA1928-5G
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 187,03 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 120 °C
MDL Number: MFCD00017341
CAS Number: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9b838677a067f7c911e6e07e0418c22a3c5d6c&vid=af67f08e14ca2d482838281794edcf8cc1cc8f21&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR