3,5-Diclorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 66 °C |
MDL Number:
MFCD00001800 CAS Number: 6575-00-4 EINECS: 229-495-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 69.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |