Stampa…
3,4-Diclorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D3415-25G D3415-5G
TCIAD3415-25GEA 43 EUR
TCIAD3415-25G TCIAD3415-5G
3,4-Diclorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3,4-Diclorobenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂N
Peso molecolare: 172,01 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016379
CAS Number: 6574-99-8
EINECS: 229-494-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3558a439c8c7e956810c543699df8834c5aca5fe&vid=33b904b918cfe34c9c94095863b90ba226792bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C