Stampa…
2,5-Diclorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D4018-25G D4018-5G
TCIAD4018-25GEA 87 EUR
TCIAD4018-25G TCIAD4018-5G
2,5-Diclorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,5-Diclorobenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂N
Punto di ebollizione: 269 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…132 °C
MDL Number: MFCD00019741
CAS Number: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1739cca8dba693bf9df08ccfe4c1319d2ac31a0&vid=d2067a9d385594ea6c0919243ad0bdd53ec5cccd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C