Stampa…
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D2012-1G D2012-5G
TCIAD2012-1GEA 16 EUR
TCIAD2012-1G TCIAD2012-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003352
CAS Number: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e9d1127adaf27a0ae49762701cded3ba1f671ad&vid=1fc931100f1173f6e9ab6df6e91460626fb5b224&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C