Stampa…
2-Clorobenzaldeide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0561-25G C0561-500G
TCIAC0561-25GEA 16 EUR
TCIAC0561-25G TCIAC0561-500G
2-Clorobenzaldeide ≥99.0% (by GC)
2-Clorobenzaldeide
Formula: C₇H₅ClO
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003304
CAS Number: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f569f46d59b6e4c5b3d5007f1d2e2d7b5e4891&vid=802dd7d28e865d736d18a3c82861bd264eeb0f06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %