Stampa…
2,6-Dichlorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0331-25G D0331-100G
TCIAD0331-25GEA 31 EUR
TCIAD0331-25G TCIAD0331-100G
2,6-Dichlorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 231°C
Punto di fusione: 69…70 °C
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003307
CAS Number: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e674fbb986bf9f58af223efcf2ad3ade50c915&vid=543c5c49b10ca87ffb2963a2a46983d9549088e5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C