Stampa…
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D0330-25G D0330-500G
TCIAD0330-25GEA 16 EUR
TCIAD0330-25G TCIAD0330-500G
2,4-Dichlorobenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…71 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003305
CAS Number: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b71a599979e6e21bd8ab845d180ffe4cce2f5c&vid=4dda36c6d6e5bad9b48f02a1d0df03c0125c262a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency