Stampa…
1,2-Diclorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1116-25ML D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA 19 EUR
TCIAD1116-25ML TCIAD1116-500ML
1,2-Diclorobenzene ≥99.0% (by GC)
1,2-Diclorobenzene
Formula: C₆H₄Cl₂
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000535
CAS Number: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13702c0d44de2555a3c9e4a3e3e3d7a3f5b51bc&vid=f72255d05a87cccc376fd0c84dc4b64addc8fcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %