Stampa…
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T0060-25G T0060-500G
TCIAT0060-25GEA 18 EUR
TCIAT0060-25G TCIAT0060-500G
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene ≥99.0% (by GC)
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Formula: C₆H₂Cl₄
Peso molecolare: 215,89 g/mol
Punto di ebollizione: 246°C
Punto di fusione: 136 °C
Densità: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000549
CAS Number: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0aa8f18e664ce7fcf39bcab9284d091f75d338e&vid=45c918787a120dabc761899e722e50dc46470c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency