Stampa…
1,2,3-Triclorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0377-25G T0377-500G
TCIAT0377-25GEA 16 EUR
TCIAT0377-25G TCIAT0377-500G
1,2,3-Triclorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Triclorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₃
Peso molecolare: 181,45 g/mol
Punto di ebollizione: 219°C
Punto di fusione: 53…54 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000537
CAS Number: 87-61-6
EINECS: 201-757-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09630
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649e7d6977226245fb5f5ea6eb52b4bd2e572ed3&vid=e1accfaeb2bb550d3e25ac1abbf7eeab041bed53&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency