Stampa…
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T0631-25G T0631-500G
TCIAT0631-25GEA 16 EUR
TCIAT0631-25G TCIAT0631-500G
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene ≥96.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
Formula: C₆H₂Cl₄
Peso molecolare: 215,89 g/mol
Punto di ebollizione: 254°C
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000538
CAS Number: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=081430d9530cf3516d10ec875e0d4d4558a69189&vid=969b35f7e2b0c0de351f5f4a509c3cc14d44cae6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency