Phenyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B0075-25G
B0075-500G
B0075-100G
TCIAB0075-25GEA
19
EUR
TCIAB0075-25G
TCIAB0075-500G
TCIAB0075-100G
Phenyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Phenyl benzoate
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 66…69 °C Densità: 1,041 g/cm³ (131 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003072 CAS Number: 93-99-2 EINECS: 202-293-2 Merck Index: 14,07275 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |