Pyromellitic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₆O₈ Peso molecolare: 254.15 g/mol Punto di ebollizione: 516 Punto di fusione: 272 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002471 CAS Number: 89-05-4 EINECS: 201-879-5 Merck Index: 14,08004 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |