Stampa…
Trimellitic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0042-500G B0042-25G B0042-100G
TCIAB0042-500GEA 232 EUR
TCIAB0042-500G TCIAB0042-25G TCIAB0042-100G
Trimellitic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Trimellitic acid
Formula: C₉H₆O₆
Punto di ebollizione: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Punto di fusione: 240…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002470
CAS Number: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 14,09702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce66f8880bb7a4cf274f44a5a9bb0cf8575aaa95&vid=635d9d20b902f942abcfdc002f026c4110d64269&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency