Stampa…
Thiosalicylic acid ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0054-25G M0054-500G
TCIAM0054-25GEA 16 EUR
TCIAM0054-25G TCIAM0054-500G
Thiosalicylic acid ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Thiosalicylic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Punto di ebollizione: 230 °C (0,02 -rr)
Punto di fusione: 165…166 °C
Densità: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004836
CAS Number: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Merck Index: 14,09360
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37ab6030eb92adcd4267f53cc4e26955c4230aba&vid=5d2633365a28188b60a167631d9033bfaf0d02dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %