Stampa…
3-Phenoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1253-25G P1253-5G
TCIAP1253-25GEA 102 EUR
TCIAP1253-25G TCIAP1253-5G
3-Phenoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Phenoxybenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 149…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002498
CAS Number: 3739-38-6
EINECS: 223-121-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ec69bebf18844e83efb8c954e1efde285fb128f&vid=1c36c5ec733f027a12c3df3bddadd535aab694d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C