3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₄ Punto di ebollizione: 125 - 135 °C (0,001 -rr) Punto di fusione: 202…204 °C Densità: 1,5415 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002509 CAS Number: 99-50-3 EINECS: 202-760-0 Merck Index: 14,07894 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |