Stampa…
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0569-25G D0569-500G
TCIAD0569-25GEA 41 EUR
TCIAD0569-25G TCIAD0569-500G
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 202…206 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002460
CAS Number: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,04398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3be5e2c1fccc422476662fda5f1cf3feec5d3139&vid=579ffa6688289b130ef0722b01c0131d8034af22&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency