Stampa…
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pyrocatechuic acid
C0054-25G C0054-5G
TCIAC0054-25GEA 99 EUR
TCIAC0054-25G TCIAC0054-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 203…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002446
CAS Number: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb19bc0bbed1ee5b2da78a002770a445926e208&vid=b590f884c26f63ab707844051a18de8e971d2566&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency