Stampa…
Acido 3-idrossibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0205-25G H0205-500G H0205-100G
TCIAH0205-25GEA 18 EUR
TCIAH0205-25G TCIAH0205-500G TCIAH0205-100G
Acido 3-idrossibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Acido 3-idrossibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 346 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 199 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002506
CAS Number: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eec922f740c72a08d3e351fbe3dac2e3cb65d44&vid=304e634b99665f4d21b6899aa385faef148db780&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency