Acido salicilico ≥99.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
(HO)C₆H₄CO₂H Punto di ebollizione: 211°C Punto di fusione: 157…159 °C Densità: 1,443 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS Number: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 14,08332 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.5 % |
Melting point | 158.0 to 161.0 deg-C |
Solubility in EtOH (95vol%) | transparency |