Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Trimethylgallic Acid
T0705-25G T0705-500G
TCIAT0705-25GEA 16 EUR
TCIAT0705-25G TCIAT0705-500G
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212,2 g/mol
Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002501
CAS Number: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d5e968304d51a28103284391c58797b5bc2db0&vid=189d1c84c770731df0542f6bfff9b08b6fd81861&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity