Syringic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₅ Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 204…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002552 CAS Number: 530-57-4 EINECS: 208-486-8 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 204.0 to 212.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |