3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
D1534-25G
D1534-500G
TCIAD1534-25GEA
35
EUR
TCIAD1534-25G
TCIAD1534-500G
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formula:
C₉H₁₀O₄ Peso molecolare: 182,18 g/mol Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 179…182 °C Densità: 1,423 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002502 CAS Number: 1132-21-4 EINECS: 214-473-8 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 187.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |