Stampa…
3,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Veratric acid
D0631-25G D0631-500G
TCIAD0631-25GEA 24 EUR
TCIAD0631-25G TCIAD0631-500G
3,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…119 °C
Densità: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002500
CAS Number: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 14,09953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9dc9dd80e7df8c4367823752042bc49574ea04d&vid=512439d0069359721857146ff5795d178bb39e64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency