Stampa…
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1894-25G D1894-5G
TCIAD1894-25GEA 125 EUR
TCIAD1894-25G TCIAD1894-5G
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80 °C
MDL Number: MFCD00002436
CAS Number: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e050c6b03bd1895bf4bbffc2b737f7700d4be37&vid=3ccfc133c2c45496a5c042a6de4803ce94182776&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C