2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 107…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002434 CAS Number: 91-52-1 EINECS: 202-074-1 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |