Stampa…
5-Methoxysalicylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1254-25G M1254-5G
TCIAM1254-25GEA 92 EUR
TCIAM1254-25G TCIAM1254-5G
5-Methoxysalicylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Methoxysalicylic acid
Formula: C₈H₈O₄
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002459
CAS Number: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0bdb2622130f8fa88d5b66e003adc56b72bf8cc&vid=b0bdb2622130f8fa88d5b66e003adc56b72bf8cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency