Stampa…
4-Methoxysalicylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1795-25G M1795-5G
TCIAM1795-25GEA 92 EUR
TCIAM1795-25G TCIAM1795-5G
4-Methoxysalicylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxysalicylic acid
Formula: C₈H₈O₄
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 191 °C
MDL Number: MFCD00002450
CAS Number: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81495d8198c7d4074d442afe74685da23189aa58&vid=6bf461883c4a8cb1682d56ff11d9d26c70614340&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C