Stampa…
2-Nitro-m-anisic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
M1036-1G M1036-10G
TCIAM1036-1GEA 28 EUR
TCIAM1036-1G TCIAM1036-10G
2-Nitro-m-anisic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-Nitro-m-anisic acid
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007143
CAS Number: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6662b2adc0a3404e418b3cad367e4db94e449a&vid=dde31a450de30b4b7ade70b77653ea5c08fe01db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency