Stampa…
Acido 4-Nitrobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
N0156-25G N0156-500G
TCIAN0156-25GEA 24 EUR
TCIAN0156-25G TCIAN0156-500G
Acido 4-Nitrobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Acido 4-Nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167.12 g/mol
Punto di ebollizione: 359
Punto di fusione: 121
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007352
CAS Number: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa8fd6c4079b496184f972ed862a277dce5b17b&vid=419189e954767b7de7321110955ece51d44c0d3b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 235.0 to 245.0 deg-C