Stampa…
3-Nitrobenzoic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: m-Nitrobenzoic acid
N0154-25G N0154-500G
TCIAN0154-25GEA 18 EUR
TCIAN0154-25G TCIAN0154-500G
3-Nitrobenzoic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Densità: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007251
CAS Number: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 14,06588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b2385e0e0f63e9decae00a6651bef7fbf3992a&vid=bc31ba775780116c63371a2d7b0b17995745abcf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency