Acido 4-Aminosalicilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 150 °C Densità: 1,545 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007789 CAS Number: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Merck Index: 14,00477 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |