Stampa…
3-Aminosalicylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
A0421-1G A0421-5G
TCIAA0421-1GEA 52 EUR
TCIAA0421-1G TCIAA0421-5G
3-Aminosalicylic acid ≥98.0% (by HPLC)
3-Aminosalicylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010299
CAS Number: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ae8c6bcfd7177a248b92eb758b27025ecfa5373&vid=b3277e2daaee277a0d935a4e7ec500218d1c5ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH within almost transparency