Stampa…
5-Nitroanthranilic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0644-25G N0644-5G
TCIAN0644-25GEA 69 EUR
TCIAN0644-25G TCIAN0644-5G
5-Nitroanthranilic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Nitroanthranilic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Punto di fusione: 278 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017039
CAS Number: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=640f498153e763869e4ae35712c12cdcc3ff2a24&vid=ffc4ddc016de5a9ed0fb5137001ea54b0567cfb2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %