Acido 3-amminobenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 174 °C Densità: 1,5105 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007795 CAS Number: 99-05-8 EINECS: 202-724-4 Merck Index: 14,00421 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |