Stampa…

Sodio benzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Benzoic acid sodium salt

S0593-25G S0593-500G
TCIAS0593-25GEA 16 EUR
TCIAS0593-25G TCIAS0593-500G
Sodio benzoato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Peso molecolare: 144,11 g/mol
Punto di fusione: 450°C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012463
CAS Number: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 14,08582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ccdbf705cece0a6111fa02324b674e21f7723a9&vid=a7169716b3ad86c378069f610fc8d1a6d4f2ed63&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR