Stampa…
Acido benzoico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2635-25G B2635-500G
TCIAB2635-25GEA 16 EUR
TCIAB2635-25G TCIAB2635-500G
Acido benzoico ≥99.0% (by GC)
Acido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Punto di ebollizione: 249°C
Punto di fusione: 121…123 °C
Densità: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002398
CAS Number: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 14,01091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69e5adfb69ad7f73c3020d9529a6a2d96caea29&vid=e68397769f25b4dd4553d3f45ab5069369c40f2e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in NH3ap. (2+3) almost transparency