Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 178°C Punto di fusione: 116…118 °C Densità: 1,078 g/cm³ (131 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002353 CAS Number: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Merck Index: 14,03837 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 115.0 to 118.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |