Stampa…

Metile benzoato ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Methyl benzoate

B0074-25ML B0074-500ML
TCIAB0074-25MLEA 18 EUR
TCIAB0074-25ML TCIAB0074-500ML
Metile benzoato ≥99.0% (by GC)
Metile benzoato
Formula: C₆H₅COOCH₃
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 200°C
Punto di fusione: –12°C
Densità: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008421
CAS Number: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 14,06024
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88112e38a7a258f851dd72a5e649852cbc3be3af&vid=aed1097251c094bc08b73b1e1100afee5e262304&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR